Merck
596515
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorpyridin-N-oxid
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3Cl2NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
110-113 °C (lit.)
SMILES String
[O-][n+]1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C5H3Cl2NO/c6-4-1-5(7)3-8(9)2-4/h1-3H
InChIKey
RODXBOIDZPQDBH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable