Merck
596140
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydrochinolin
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
37-41 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc2NCCCc2c1
InChI
1S/C10H13NO/c1-12-9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-11-10/h4-5,7,11H,2-3,6H2,1H3
InChIKey
FRXSZNDVFUDTIR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable