Merck
595667
Sigma-Aldrich
α-Cyan-4-hydroxyzimtsäure-d7
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
DOC6D4CD=C(CN)CO2D
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
250-253 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H]OC(=O)\C(C#N)=C(/[2H])c1c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+/i1D,2D,3D,4D,5D/hD2
InChIKey
AFVLVVWMAFSXCK-BMKBMMDNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)