Merck
595519
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthalin
97%
Synonym(e):
(S)-(−)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthyl, (S)-1,1′-Bi-2-naphthyl-dimethyl- ether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.38
Beilstein:
4704232
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -52°, c = 1% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
227-231 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc2ccccc2c1-c3c(OC)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H18O2/c1-23-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)24-2/h3-14H,1-2H3
InChIKey
BJAADAKPADTRCH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)