Merck
59523
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln(Trt)-OPfp
≥97.0%
Synonym(e):
N-α-Fmoc-γ-trityl-L-glutamin-pentafluorphenylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H33F5N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
776.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)[C@H](CCC(=O)NC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)NC(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57)c(F)c1F
InChI
1S/C45H33F5N2O5/c46-37-38(47)40(49)42(41(50)39(37)48)57-43(54)35(51-44(55)56-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34)24-25-36(53)52-45(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,51,55)(H,52,53)/t35-/m0/s1
InChIKey
OLYKAAWLZTVISS-DHUJRADRSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)