Wichtige Dokumente
594733
Hafniumnitrid
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HfN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.50
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
SMILES String
N#[Hf]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)