594261
5-Bromisochinolin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
83-87 °C (lit.)
SMILES String
Brc1cccc2cnccc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H
InChIKey
CYJZJGYYTFQQBY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable