594032
Xenon-132Xe
99.5 atom %
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99.5 atom %
Assay
≥99.5% (Total Xenon)
Form
gas
Verunreinigungen
<0.5% Total others
bp
-107.1 °C (lit.)
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
[132Xe]
InChI
1S/Xe/i1+1
InChIKey
FHNFHKCVQCLJFQ-OUBTZVSYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable