Merck
594008
Sigma-Aldrich
Chlormethyl-(dimethyl)-ethoxysilan
98%
Synonym(e):
Chloromethyl(dimethyl)ethoxysilane
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2Si(CH3)2OCH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.69
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Dichte
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Si](C)(C)CCl
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
79.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26.11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)