591963
Poly-(methacrylsäure-2,2,2-trifluorethylester)
Synonym(e):
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate polymer
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
n20/D 1.42 (lit.)
Viskosität
12.6 cP, 1 % in methylene chloride
mp (Schmelzpunkt)
50-52 °C (lit.)
Übergangstemp.
Tg 69 °C(lit.)
Löslichkeit
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-4(2)5(10)11-3-6(7,8)9/h1,3H2,2H3
InChIKey
QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable