Merck
591157
Sigma-Aldrich
Naphthalin-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
13C4C6H8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
218 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
80-82 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
c1ccc2[13cH][13cH][13cH][13cH]c2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1+1,2+1,5+1,6+1
InChIKey
UFWIBTONFRDIAS-MAUGHLKVSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup