Merck
590886
Sigma-Aldrich
2-Phenylethyl-1,2-13C2-amin
99 atom % 13C
Synonym(e):
Benzeneethanamine-13C2
About This Item
Lineare Formel:
C6H513CH213CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
197-200 °C (lit.)
Dichte
0.978 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
N[13CH2][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2/i6+1,7+1
InChIKey
BHHGXPLMPWCGHP-AKZCFXPHSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)