Merck
589632
Sigma-Aldrich
Chloressigsäure-(tert.-butyldimethylsilylester)
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CO2Si(CH3)2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
bp
48-49 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC(=O)CCl
InChI
1S/C8H17ClO2Si/c1-8(2,3)12(4,5)11-7(10)6-9/h6H2,1-5H3
InChIKey
RUQHLZVDTNJVOW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)