Merck
58925
Sigma-Aldrich
(−)-Isolongifolol
Synonym(e):
(1S,11S)-3,3,7-Trimethyltricyclo[5.3.1.02.8]undecan-11-methanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H26O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.37
Beilstein:
3195912
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Optische Aktivität
[α]20/D −58±1°, c = 1% in petroleum ether
mp (Schmelzpunkt)
113-114 °C
SMILES String
[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@@]1([H])C(C)(C)CCC[C@@]3(C)[C@H]2CO
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)