Merck
588334
Sigma-Aldrich
1-Bromhexan-13C6
99 atom % 13C
Synonym(e):
Hexylbromid-13C6
About This Item
Lineare Formel:
13CH3(13CH2)413CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
154-158 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-85 °C (lit.)
Dichte
1.218 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
MNDIARAMWBIKFW-IDEBNGHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup