Wichtige Dokumente
588075
4-Chlorphenol-2,3,5,6-d4
98 atom % D
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
ClC6D4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
132.50 by atom % calculation
bp
220 °C
mp (Schmelzpunkt)
40-45 °C (lit.)
Dichte
1.346 g/mL at 25 °C
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c([2H])c1O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)