Merck
58340
Sigma-Aldrich
(±)-Isobornyl-methylether
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
exo-2-Methoxy-1,7,7-trimethyl-bicyclo[2.2.1]heptan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H20O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.28
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.462
bp
70 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CO[C@@H]1C[C@H]2CC[C@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C11H20O/c1-10(2)8-5-6-11(10,3)9(7-8)12-4/h8-9H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-,11+/m1/s1
InChIKey
ZRHVOKYSOWTPIG-KKZNHRDASA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
141.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
61 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)