Merck
58112
Sigma-Aldrich
Iodtribromid
≥97.0% (RT)
About This Item
Lineare Formel:
IBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.62
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (RT)
Dichte
3.41 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[I](Br)Br
InChI
1S/Br3I/c1-4(2)3
InChIKey
FXOJASSPEGUXFT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)