Merck
579394
Sigma-Aldrich
trans-1-Nonenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H19BO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
100-104 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCC\C=C\B(O)O
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)