Merck
579122
Sigma-Aldrich
4-(Trifluormethyl)-cyclohexancarbonsäure, Gemisch aus cis und trans
97%
About This Item
Lineare Formel:
F3CC6H10CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
71-75 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)C1CCC(CC1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O2/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
InChIKey
LMEAZIIFLVDISW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable