Merck
578118
Sigma-Aldrich
(±)-trans-1-Allyl-2,5-dimethylpiperazin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n25/D 1.4730 (lit.)
bp
60-61 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[C@H]1CN(CC=C)[C@H](C)CN1
InChI
1S/C9H18N2/c1-4-5-11-7-8(2)10-6-9(11)3/h4,8-10H,1,5-7H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
InChIKey
VKUXNUOPPQWDMV-DTWKUNHWSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)