Merck
576735
Sigma-Aldrich
5-Fluor-DL-tryptophan-2,4,6,7-d4
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11D4H7FN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>258 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c(F)c([2H])c2c1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C11H11FN2O2/c12-7-1-2-10-8(4-7)6(5-14-10)3-9(13)11(15)16/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16)/i1D,2D,4D,5D
InChIKey
INPQIVHQSQUEAJ-GYABSUSNSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable