Merck
576417
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-3-methyl-4-phenylcumarin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
223-228 °C (lit.)
SMILES String
CC1=C(c2ccccc2)c3ccc(O)cc3OC1=O
InChI
1S/C16H12O3/c1-10-15(11-5-3-2-4-6-11)13-8-7-12(17)9-14(13)19-16(10)18/h2-9,17H,1H3
InChIKey
JILNSPBYFPSJRO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves