Merck
576093
Sigma-Aldrich
Kalium-4-formylphenyltrifluoroborat
About This Item
Lineare Formel:
CHOC6H4BF3K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(C=O)cc1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable