Merck
574880
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorpyridin-4-carbonsäure
98%
Synonym(e):
3,5-Dichlorisonicotinsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3Cl2NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1c(Cl)cncc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-3-1-9-2-4(8)5(3)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
InChIKey
BUQPTOSHKHYHHB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)