Merck
574821
Sigma-Aldrich
Bis-(ethylendiamin)-dioxorhenium(V)-chlorid
99.8% trace metals basis
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H16ClN4O2Re
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.8% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: rhenium
SMILES String
NCCN.NCCN.Cl[Re](=O)=O
InChI
1S/2C2H8N2.ClH.2O.Re/c2*3-1-2-4;;;;/h2*1-4H2;1H;;;/q;;;;;+1/p-1
InChIKey
MJPLRWJGVRNXRM-UHFFFAOYSA-M
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)