Merck
574287
Sigma-Aldrich
2-(Dicyclohexylphosphinoethyl)-trimethylammoniumchlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H35ClNP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12350000
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
223 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Cl-].C[N+](C)(C)CCP(C1CCCCC1)C2CCCCC2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)