Merck
574252
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium-tetrachlorocobaltat(II)
≥99.5%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H40Cl4CoN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.5%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cobalt
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Co--](Cl)(Cl)Cl.CC[N+](CC)(CC)CC.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/2C8H20N.4ClH.Co/c2*1-5-9(6-2,7-3)8-4;;;;;/h2*5-8H2,1-4H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChIKey
OWBMPSATBZDCOA-UHFFFAOYSA-J
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable