Wichtige Dokumente
573760
5-(4-Chlorphenyl)-2,4-dihydro-1,2,4-triazol-3-thion
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
295-299 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(cc1)C2=NNC(=S)N2
InChI
1S/C8H6ClN3S/c9-6-3-1-5(2-4-6)7-10-8(13)12-11-7/h1-4H,(H2,10,11,12,13)
InChIKey
NHEHIODVWGKDFV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)