Merck
572721
Sigma-Aldrich
2-(2-Benzimidazolylamino)-ethanol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
184-188 °C (lit.)
SMILES String
OCCNc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H11N3O/c13-6-5-10-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4,13H,5-6H2,(H2,10,11,12)
InChIKey
FGPOQZOBPMSSAQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)