Merck
572551
Sigma-Aldrich
Eisen(III)-nitrat auf Kieselgel
extent of labeling: 15-20 wt. % Iron(III) nitrate loading
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Form
solid
Kennzeichnungsgrad
15-20 wt. % Iron(III) nitrate loading
Anwendung
Oxidizing reagent.
Piktogramme
Flame over circleCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)