Merck
569402
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlor-3,4-dimethoxybenzaldehyd
96%
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H(OCH3)2CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
115-119 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1c(Cl)cc(OC)c(OC)c1Cl
InChI
1S/C9H8Cl2O3/c1-13-7-3-6(10)5(4-12)8(11)9(7)14-2/h3-4H,1-2H3
InChIKey
FIHJBVMZUXYWLE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)