Wichtige Dokumente
569178
5-Methyl-2-nitrophenylisocyanat
About This Item
SMILES String
Cc1ccc(c(c1)N=C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O3/c1-6-2-3-8(10(12)13)7(4-6)9-5-11/h2-4H,1H3
InChIKey
XRYLXAIOORHIOB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)