Merck
568333
Sigma-Aldrich
3-Chlor-4-ethoxybenzoesäure-ethylester
97%
Synonym(e):
3-Chloro-4-ethoxybenzoic acid, ethyl ester
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2OC6H3ClCO2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
49-53 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)c1ccc(OCC)c(Cl)c1
InChI
1S/C11H13ClO3/c1-3-14-10-6-5-8(7-9(10)12)11(13)15-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
KZVDUPODUCECJJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)