Merck
566632
Sigma-Aldrich
Poly-(3,3′,4,4′-benzophenontetracarbonsäure-dianhydrid-alt-3,6-diaminoacridinhemisulfat)
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>400 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
DMF: soluble
DMSO: soluble
NMP: soluble
methanol: insoluble
λmax
266 nm
Fluoreszenz
λex 260 nm; λem 508 nm in DMSO
Leistungsmerkmale und Vorteile
Fluorescent dye-containing polyimide with good solubility characteristics.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable