Merck
566195
Sigma-Aldrich
Bis-(indenyl)-dimethylhafnium
98%
About This Item
Lineare Formel:
(C9H7)2Hf(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
438.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: hafnium
mp (Schmelzpunkt)
107-109 °C (lit.)
SMILES String
C[Hf]C.[CH]1[CH][C]2C=CC=C[C]2[CH]1.[CH]3[CH][C]4C=CC=C[C]4[CH]3
InChI
1S/2C9H7.2CH3.Hf/c2*1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1;;;/h2*1-7H;2*1H3;
InChIKey
IYUVALOIOMNMEO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)