Wichtige Dokumente
564036
3-Fluor-4-methoxyphenylborsäure
≥95%
Synonym(e):
3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 3-Fluoro-4-methyloxyphenylboronic acid, 4-Methoxy-3-fluorophenylboronic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(OCH3)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
206-211 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4,10-11H,1H3
InChIKey
IILGLPAJXQMKGQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Contains varying amounts of anhydride
Anwendung
Reactant for:
- Preparation of hydroxyphenylnaphthols as 17ß-hydroxysteroid dehydrogenase Type 2 inhibitors
- Regioselective Suzuki coupling
- Ruthenium-catalyzed arylation reactions
- Synthesis of amino-trimethoxyphenyl-aryl thiazoles as microtubule inhibitors and potential antitumors
- Rhodium catalyzed cyanation
- Petasis reaction
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?