Merck
562432
Sigma-Aldrich
Bis-(tetramethylcyclopentadienyl)-chrom(II)
97%
Synonym(e):
1,1′,2,2′,3,3′,4,4′-Octamethylchromocene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26Cr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: chromium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
106-111 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cr].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C9H13.Cr/c2*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h2*5H,1-4H3;
InChIKey
KVFUREAYKUNDIT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Investigations of chromium valence by electron energy loss spectroscopy
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable