Wichtige Dokumente
560456
2-Piperidinoethylisothiocyanat
95%
Synonym(e):
1-(2-Isothiocyanatoethyl)-piperidine, 2-(1-Piperidinyl)ethyl isothiocyanate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5350 (lit.)
bp
104-105 °C (lit.)
Dichte
1.030 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S=C=NCCN1CCCCC1
InChI
1S/C8H14N2S/c11-8-9-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h1-7H2
InChIKey
KMTVCPOROYMLTN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Urea and thiourea derivatvies as antmalarial chemotherapeutics
- Neuropeptides S antagonist
- N-substituted imidazoles
- Thio-containing compounds
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?