Merck
559547
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorbenzolsulfonamid
97%
About This Item
Lineare Formel:
Cl3C6H2SO2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
177-181 °C (lit.)
SMILES String
NS(=O)(=O)c1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl3NO2S/c7-3-1-4(8)6(5(9)2-3)13(10,11)12/h1-2H,(H2,10,11,12)
InChIKey
IPAFNZVMBOZODU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,4,6-Trichlorobenzenesulfonamide can be synthesized from 2,4,6-trichlorobenzenesulfonyl chloride.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Castedo L, et al.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations (2014)