Wichtige Dokumente
559466
3,4,5-Trifluorzimtsäure
97% (predominantly trans)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H2CH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97% (predominantly trans)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
195-199 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)\C=C\c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C9H5F3O2/c10-6-3-5(1-2-8(13)14)4-7(11)9(6)12/h1-4H,(H,13,14)/b2-1+
InChIKey
PHIWFMZBVZFEQJ-OWOJBTEDSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?