Merck
557757
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylamino)-vinyl-1-nitronaphthalin
98%
Synonym(e):
2-[2-(N,N-Dimethyl)aminoethene-1-yl]-1-nitronaphthalene
About This Item
Lineare Formel:
O2NC10H6CH=CHN(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
103.5-107.5 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)\C=C\c1ccc2ccccc2c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H14N2O2/c1-15(2)10-9-12-8-7-11-5-3-4-6-13(11)14(12)16(17)18/h3-10H,1-2H3/b10-9+
InChIKey
ADLFDROCPXPTRU-MDZDMXLPSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)