Wichtige Dokumente
557668
2,2,4-Trimethyl-2H-imidazol 1-oxid
≥98%
Synonym(e):
TMIO
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.16
Beilstein:
5424342
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
32-36 °C (lit.)
SMILES String
CC1=NC(C)(C)[N+]([O-])=C1
InChI
1S/C6H10N2O/c1-5-4-8(9)6(2,3)7-5/h4H,1-3H3
InChIKey
CNIGTNPXWSLRPH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Nitron-Spinfänger für O-,C- und S-Radikale.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)