Merck
557072
Sigma-Aldrich
2-Methoxybenzylisocyanat
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4CH2NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.5285 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
Dichte
1.060 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccccc1CN=C=O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-12-9-5-3-2-4-8(9)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
DTKFYMTVYBPJRC-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
Refrigerate
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)