Merck
556092
Sigma-Aldrich
5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-Tetrazol -Lösung
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3BrN4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
97%
SMILES String
Brc1ccc(s1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C5H3BrN4S/c6-4-2-1-3(11-4)5-7-9-10-8-5/h1-2H,(H,7,8,9,10)
InChIKey
GJHHXCMGAACACG-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)