Merck
55602
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoesäure Natriumsalz
technical, ≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Sodium 3-hydroxy-7-methoxy-2-naphthoate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9NaO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Assay
≥90% (HPLC)
SMILES String
[Na+].COc1ccc2cc(O)c(cc2c1)C([O-])=O
InChI
1S/C12H10O4.Na/c1-16-9-3-2-7-6-11(13)10(12(14)15)5-8(7)4-9;/h2-6,13H,1H3,(H,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
GXFJTZLJEJRYEB-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)