Merck
555827
Sigma-Aldrich
2,4-Dicyan-3-ethyl-3-methylglutarimid
97%
Synonym(e):
4-Ethyl-4-methyl-2,6-dioxo-3,5-piperidin dicarbonitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
183-187 °C (lit.)
SMILES String
CCC1(C)C(C#N)C(=O)NC(=O)C1C#N
InChI
1S/C10H11N3O2/c1-3-10(2)6(4-11)8(14)13-9(15)7(10)5-12/h6-7H,3H2,1-2H3,(H,13,14,15)
InChIKey
ISARNQWKABTJEY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)