Merck
555770
Sigma-Aldrich
α,α,para-Tribromacetophenon
97%
Synonym(e):
2,2,4′-Tribromacetophenon, 2,2-Dibrom-1-(4-bromphenyl)-ethanon
About This Item
Lineare Formel:
Br2CHCOC6H4Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.84
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
91-94 °C (lit.)
SMILES String
BrC(Br)C(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H5Br3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(12)8(10)11/h1-4,8H
InChIKey
KFTUNOVZJWIKFX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)