555207
ScavengePore™ Phenylethylmorpholin
macroporous, 40-70 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading
Synonym(e):
MP Morpholin-Harz, MP Morpholinomethyl-polystyrol
About This Item
Produktlinie
ScavengePore™
Form
macroporous
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Kennzeichnungsgrad
0.7-1.5 mmol/g loading
Partikelgröße
40-70 mesh
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable