Wichtige Dokumente
554197
2,4-Dimethoxyphenylessigsäure
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
110-113 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(CC(O)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O4/c1-13-8-4-3-7(5-10(11)12)9(6-8)14-2/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
ZFXFMGARFHRTTO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?